Key Documents
70005-M
Sigma-Aldrich
T7SelectUP Primer
About This Item
Code UNSPSC :
12352208
Nomenclature NACRES :
NA.54
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Température de stockage
−20°C
Description générale
Mr: 6105
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
5ʹ - GGAGCTGTCGTATTCCAGTC - 3ʹ
Informations légales
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany