654270
TNP-470
A cell-permeable Fumagillin analog that inhibits MetAP2, but not MetAP1, methionine aminopeptidase activity, without affecting the inhibitory activity of MetAP2 against HRI- catalyzed eIF-2α phosphorylation.
Synonyme(s) :
TNP-470, AGM-1470, O-(Chloroacetyl-carbamoyl)fumagillol, AGM1470, MetAP-2 Inhibitor II, MetAP2 Inhibitor II, Methionine Aminopeptidase 2 Inhibitor II, TNP470
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to light yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ClCC(=O)NC(=O)O[C@H]1[C@H]([C@@H]([C@]3(OC3)CC1)[C@]2(O[C@@H]2CC=C(C)C)C)OC
InChI
1S/C19H28ClNO6/c1-11(2)5-6-13-18(3,27-13)16-15(24-4)12(7-8-19(16)10-25-19)26-17(23)21-14(22)9-20/h5,12-13,15-16H,6-10H2,1-4H3,(H,21,22,23)/t12-,13-,15-,16-,18+,19+/m1/s1
Clé InChI
MSHZHSPISPJWHW-PVDLLORBSA-N
Description générale
Avertissement
Autres remarques
Sin, N., et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 6099.
Yamaoka, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 4262.
Kusaka, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.174, 1070.
Ingber, D., et al. 1990. Nature348, 555.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable