5.30647
Orai1/CRAC Blocker, Cpd5J-4
Synonyme(s) :
Orai1/CRAC Blocker, Cpd5J-4, Orai1 Inhibitor, CRAC Inhibitor, Ca 2+ release-activated Ca 2+ (CRAC) channel blocker
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
Orail1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable