5.30487
StemSelect PD 0332991
Synonyme(s) :
StemSelect PD 0332991, 6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-(5-(piperazin-1-yl)pyridin-2-ylamino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, HCl, Cdk4/Cdk6 Inhibitor V, PD-0332991, HCl, PF-332991, HCl
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
water: 10 mg/mL
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
Cl.N5(CCNCC5)c1cnc(cc1)Nc2nc3[n]([c](c(c(c3cn2)C)C(=O)C)=O)C4CCCC4
InChI
1S/C24H29N7O2.ClH/c1-15-19-14-27-24(28-20-8-7-18(13-26-20)30-11-9-25-10-12-30)29-22(19)31(17-5-3-4-6-17)23(33)21(15)16(2)32;/h7-8,13-14,17,25H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,26,27,28,29);1H
Clé InChI
STEQOHNDWONVIF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
Cdk4 & Cdk6
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Finn, R.S., et al. 2009. Breast Cancer Res.11, R17.
Menu, E., et al. 2008. Cancer Res.68, 5519.
Baughn, L.B., et al. 2006. Cancer Res.66, 7661.
Fry, D.W., et al. 2004. Mol. Cancer Ther.3, 1427.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable