Key Documents
529543
Millipore
Potassium Acetate, Molecular Biology Grade
Synonyme(s) :
Potassium Acetate, Molecular Biology Grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H3KO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Pureté
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤0.0004%
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable