525276
Phosphoramidon, Disodium Salt
Inhibits some metalloendopeptidases.
Synonyme(s) :
Phosphoramidon, Disodium Salt, N-(α-Rhamnopyranosyloxyhydroxyphosphinyl)-L-leucyl-L-tryptophan, 2Na
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
methanol: soluble
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
thermolysin
Avertissement
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Howell, S., et al. 1993. Biochem. J. 290, 159.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable