5.08226
Calyculin A, Discodermia calyx
InSolution, ≥98%, 100 µM in DMSO, Cell-permeable protein phosphatase 2A (PP2A) inhibitor
Synonyme(s) :
InSolution Calyculin A, Discodermia calyx
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C50H81N4O15P/c1-29(20-22-51)16-14-17-30(2)32(4)24-33(5)42(57)35(7)38(55)25-41(65-13)45-46(69-70(61,62)63)49(8,9)50(68-45)26-39(56)34(6)40(67-50)19-15-18-36-27-66-48(53-36)31(3)21-23-52-47(60)44(59)43(58)37(28-64-12)54(10)11/h14-18,20,24,27,31,33-35,37-46,55-59H,19,21,23,25-26,28H2,1-13H3,(H,52,60)(H2,61,62,63)/b16-14+,18-15+,29-20-,30-17+,32-24+/t31-,33+,34+,35+,37-,38-,39-,40+,41-,42+,43-,44-,45+,46-,50-/m0/s1
Clé InChI
FKAWLXNLHHIHLA-QJLNTFFJSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
protein phosphatase-2A & -1
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Takeuchi, T., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.205, 1803.
Figurov, A., et al. 1993. Eur. J. Neurosci.5, 1083.
Song, Q., and Lavin, M.F. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.190, 47.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 950.
Carl, A., et al. 1991. Am. J. Physiol.261, C387.
Suganuma, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 3521.
Cohen, P. 1989. Annu. Rev. Biochem.58, 453.
Cohen, P., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 21435.
Ishihara, H., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.159, 871.
Kato, Y., et al. 1988. J. Org. Chem.53, 3930.
Kato, Y., et al. 1986. J. Am. Chem. Soc.108, 2780.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)