Principaux documents
506345
Sigma-Aldrich
Palmitic Acid
Synonyme(s) :
Palmitic Acid, Hexadecanoic Acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H32O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.77
Description
Merck USA index - 14, 6996
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤0.05% sulfated ash
Couleur
white
Solubilité
hot ethanol: soluble
Traces de cations
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C