Key Documents
43-040
Millipore
Tampon de lyse MILLIPLEX MAP pour le multiplexing
Synonyme(s) :
Buffer for MILLIPLEX, Lysis Buffer for Multiplexing, Multiplex Lysis Buffer
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
solution
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Application
Ce tampon de lyse MILLIPLEX MAP est un tampon utilisé pour les kits de signalisation cellulaire multiplex à base de billes.
Domaine de recherche
Tous
Stockage et stabilité
Stable à 4 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition.
Informations légales
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Rasha Al-Attar et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 242, 110653-110653 (2020-01-12)
Naked mole rats (NMRs, Heterocephalus glaber) are among the most hypoxia-tolerant mammals known. They can reduce their metabolic rate (>85%) under severe hypoxia, remain moderately active and recover with no obvious signs of damage. Hence, NMRs are an excellent model
Cheng-Wei Wu et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 246-247, 110461-110461 (2020-06-05)
In arid conditions, the African Clawed frog Xenopus laevis enters a state of estivation dormancy as an adaptive survival strategy. Under estivation, X. laevis experience severe dehydration stress as 25-35% of total body water is lost. Dehydration in X. laevis
Aakriti Gupta et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 243-244, 110436-110436 (2020-04-05)
The wood frog (Rana sylvatica) is a remarkable species. These frogs can endure prolonged oxygen deprivation as well as dehydration to ~60% of total body water lost and, combining these two abilities, they survive whole body freezing for weeks at