Key Documents
40-50021
Millipore
xMAP® Liquide de gaine PLUS, 20 l, usage réservé à la recherche (RUO)
Synonyme(s) :
xMAP Sheath Fluid
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
Nomenclature NACRES :
NC.41
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 20 L
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Température de stockage
room temp
Description générale
Les instruments FLEXMAP 3D®, xMAP® INTELLIFLEX RU0, xMAP® INTELLIFLEX-DRSE et Luminex 200 ont besoin du liquide de gaine PLUS comme milieu de transport pour acheminer l'échantillon jusqu'à l'optique de l'appareil.
Application
À utiliser avec les systèmes FlexMAPD 3D®, xMAP® INTELLIFLEX RU0, xMAP® INTELLIFLEX-DRSE, et Luminex 200.
Informations légales
MILLIPLEX est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.
FLEXMAP 3D system is a registered trademark of Luminex Corp
Luminex 200 system is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable