Key Documents
40-012
Millipore
Système Luminex 200
The Luminex 200 system is a compact analyzer that performs up to 100 immunoassays simultaneously using a single drop of fluid, therefore requiring very small samples when compared with other testing technologies.
Synonyme(s) :
Luminex Multiplexing Platform, Luminex xmap Instrument, Millipore Multiplexing Instrument
About This Item
Code UNSPSC :
41116133
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le système Luminex 200 est un analyseur compact pouvant effectuer simultanément jusqu'à 100 dosages immunologiques sur une même goutte de fluide. Ce système exploite la version 3.1 du logiciel "Xponent" du système d'exploitation de la technologie xMAP®. Utilisé avec les panels multi-analytes à base de billes magnétiques MILLIPLEX® MAP, le logiciel d'analyse MILLIPLEX® 5.1 et l'assistance technique, le système Luminex 200 offre une solution large, de gamme moyenne à élevée, pour une quantification rapide et précise de biomarqueurs.
Application
Le système Luminex 200 convient au multiplexage.
Caractéristiques et avantages
  • Souplesse permettant d'effectuer des essais à base de billes magnétiques et non magnétiques
  • Jusqu'à 100 analytes par puits d'une plaque de 96 puits dans seulement 25 µl d'échantillon
  • Facile à utiliser
  • Transposable grâce à l'ajout d'un lecteur de code-barres
Liaison
Remplace : 40-01
Informations légales
Luminex 200 system is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document fourni avec le produit, nos produits sont exclusivement conçus pour la recherche et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations à des fins de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.