371721
GPR40 Agonist II
The GPR40 Agonist II controls the biological activity of GPR40. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonyme(s) :
GPR40 Agonist II, 3-(4-((2,6-Dichloropyridin-4-yl)ethynyl)phenyl)propanoic acid, FFA1 Agonist II, Free Fatty Acid Receptor 1 Agonist II, FFA1 Agonist II, Free Fatty Acid Receptor 1 Agonist II, 3-(4-((2,6-Dichloropyridin-4-yl)ethynyl)phenyl)propanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=NC(Cl)=CC(C#CC2=CC=C(CCC(O)=O)C=C2)=C1
InChI
1S/C16H11Cl2NO2/c17-14-9-13(10-15(18)19-14)6-5-11-1-3-12(4-2-11)7-8-16(20)21/h1-4,9-10H,7-8H2,(H,20,21)
Clé InChI
GCWBKYDSSJIRNJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable