345747
Asialoganglioside GM₁ from bovine brain
≥98% (TLC), lyophilized, cell type marker, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Ganglioside GM1, Asialo, Human Brain, Galβ1,3GalNAcβ1,4Galβ1,4Glcβ1,1ʹ Ceramide
About This Item
Produits recommandés
product name
Ganglioside GM1, Asialo, Human Brain, Gangliosides are highly purified sialic acid-containing glycolipids that are useful as markers of various cell types and antigens.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
chloroform/methanol (2:1): soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C62H114N2O23/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-46(71)64-40(41(70)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)38-80-60-54(78)51(75)57(44(36-67)83-60)86-62-55(79)52(76)56(45(37-68)84-62)85-59-47(63-39(3)69)58(49(73)43(35-66)81-59)87-61-53(77)50(74)48(72)42(34-65)82-61/h30,32,40-45,47-62,65-68,70,72-79H,4-29,31,33-38H2,1-3H3,(H,63,69)(H,64,71)/b32-30+/t40?,41?,42-,43-,44-,45-,47-,48+,49+,50+,51-,52-,53-,54-,55-,56+,57-,58-,59+,60?,61+,62+/m1/s1
Clé InChI
VELGMVLNORPMAO-JTFNWEOFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Useful as markers of various cell types and antigens.
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Glycosphingolipids
Glycosphingolipids
Glycosphingolipids
Glycosphingolipids