344822
α1,2-Fucosidase, Xanthomonas sp.
Catalyzes the hydrolysis of all non-reducing terminal fucose that are α1,2-linked to the galactose of terminal Gal-GlcNAc disaccharide structures.
Synonyme(s) :
α1,2-Fucosidase, Xanthomonas sp., α-L-Fucoside Fucohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (Xanthomonas spp.)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥0.4 units/mg protein
≥100 mU/mL
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Activité étrangère
β-galactosidase, β-hexosaminidase, α- and β-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable