341610
FGF/PDGF/VEGF RTK Inhibitor
The FGF/PDGF/VEGF RTK Inhibitor, also referenced under CAS 144335-37-5, controls the biological activity of FGF/PDGF/VEGF RTK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
FGF/PDGF/VEGF RTK Inhibitor, 4-Hydroxy-3-benzimidazol-2-ylhydroquinolin-2-one, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XVII, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXX, VEGFR2 Kinase Inhibitor XXVIII, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XVII, 4-Hydroxy-3-benzimidazol-2-ylhydroquinolin-2-one, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXX, VEGFR2 Kinase Inhibitor XXVIII
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H11N3O2/c20-14-9-5-1-2-6-10(9)19-16(21)13(14)15-17-11-7-3-4-8-12(11)18-15/h1-8H,(H,17,18)(H2,19,20,21)
Clé InChI
YXCWBNCDJZEBKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable