Principaux documents
2910-OP
Sigma-Aldrich
OmniPur® BSA, Fraction V Heat Shock Isolation
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Informations légales
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable