Principaux documents
220467
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2′-deoxyadenosine
A deoxyadenosine analog that displays strong antileukemic and immunosuppressive activity.
Synonyme(s) :
2-Chloro-2′-deoxyadenosine, 2CdA, Cladribine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12ClN5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 2337
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1nc2[n](cnc2c(n1)N)[C@@H]3O[C@@H]([C@H](C3)O)CO
InChI
1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
Clé InChI
PTOAARAWEBMLNO-KVQBGUIXSA-N
Description générale
A deoxyadenosine analog that displays strong antileukemic and immunosuppressive activity. Also induces apoptosis in chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
Antileukemic and immunosuppressive activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Autres remarques
Bellosillo, B., et al. 1997. Blood 89, 3378; Bryson, H.M., and Sorkin, E.M. 1993. Drugs 46, 872.
Robertson, L.E., et al. 1993. Blood81, 143.
Carson, D.A., et al. 1988. Adv. Enzyme Regul. 27, 395.
Carson, D.A., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 2232.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable