219427
Cathepsin L Inhibitor III
The Cathepsin L Inhibitor III controls the biological activity of Cathepsin L. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
Cathepsin L Inhibitor III, Z-FY( t-Bu)-DMK, Z-FY(t-Bu)-DMK
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to light yellow
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Cathepsin L
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable