16-232
Anticorps anti-α-tubuline, clone DM1A, conjugué à l'Alexa Fluor™ 488
clone DM1A, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DM1A, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, guinea pig, human, pig, bovine, avian
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA1A(7846)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
une concentration de 2 µg/ml d'un précédent lot a permis de détecter la tubuline α dans des lysats RIPA de cellules A431.
Immunocytochimie :
une concentration de 2 µg/ml d'un précédent lot a révélé un immunomarquage positif pour la tubuline α dans des cellules HeLa.
Qualité
Cytométrie en flux :
0,2 µg de ce lot a permis de détecter la tubuline α dans des cellules Jurkat et A431 de rat L6 fixées et perméabilisées.
Description de la cible
Forme physique
Liquide entre 2 et 8 °C.
Stockage et stabilité
Ne pas congeler. Ne pas conserver le produit dilué.
Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger la fiole d'origine avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle négatif : référence 16-240, IgG normale de souris conjuguée à l'Alexa Fluor™ 488.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Protocoles
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.