Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
05-829
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-tubuline α, clone DM1A
clone DM1A, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
DM1A, monoclonal
Espèces réactives
avian, pig, rat, bovine, mouse, human, guinea pig
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA1A(7846)
Description générale
Les microtubules sont impliquées dans un vaste éventail d'activités cellulaires, de la mitose au transport, en passant par le déplacement des cellules et le maintient de la forme des cellules. La tubuline est une protéine globulaire constituée de deux polypeptides (tubuline alpha et tubuline bêta). Les dimères de tubuline alpha et bêta sont assemblés en 13 protofilaments qui forment une microtubule de 22 nm de diamètre. Une tyrosine ligase ajoute une tyrosine C-terminale à la tubuline alpha monomère. Les microtubules assemblés peuvent être à nouveau détyrosinés par une carboxypeptidase associée au cytosquelette. La tubuline alpha détyrosinée est appelée Glu-tubuline. Une autre modification post-traductionnelle touchant la tubuline alpha détyrosinée est la polyglutamylation C-terminale, caractéristique des microtubules présents dans les cellules neuronales et le fuseau mitotique.
Spécificité
Reconnaît la tubuline α, clone DM1A, PM 50-60 kDa. L'épitope reconnu par cet anticorps a été localisé au niveau des acides aminés 426-450.
Immunogène
Tubuline α de cerveau humain purifiée. L'épitope reconnu par cet anticorps a été localisé au niveau des acides aminés 426-450 (AALEKDYEEVGVDSVEGEGEEEGEE).
Épitope : a.a. 426-450
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Immunofluorescence :
(Breitling, F., 1986)
L'anticorps anti-tubuline α, clone DM1A, est un anticorps dirigé contre la tubuline α et destiné aux analyses par IC, IF et WB.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur du lysat de cellules A431 non stimulées.
Analyse par western blotting :
Une concentration de 0,1-1 µg/ml de ce lot a permis de détecter la tubuline α dans des lysats de cellules A431 et L6 obtenus dans du tampon RIPA et dans du tissu de cerveau entier de rat.
Description de la cible
50-60 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1117
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M, du NaCl 0,15 M, 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit :
Après la première décongélation, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin (antigène) positif : Référence 12-301, lysat de cellules A431 non stimulées. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d′analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Diana M Cittelly et al.
Carcinogenesis, 31(12), 2049-2057 (2010-09-30)
Tamoxifen is the most commonly prescribed therapy for patients with estrogen receptor (ER)α-positive breast tumors. Tumor resistance to tamoxifen remains a serious clinical problem especially in patients with tumors that also overexpress human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). Current
H3 relaxin demonstrates antifibrotic properties via the RXFP1 receptor.
Hossain MA, Man BC, Zhao C, Xu Q, Du XJ, Wade JD, Samuel CS
Biochemistry null
Reactivation of epigenetically silenced HER4/ERBB4 results in apoptosis of breast tumor cells.
Das, PM; Thor, AD; Edgerton, SM; Barry, SK; Chen, DF; Jones, FE
Oncogene null
Carboxy-terminal regions on the surface of tubulin and microtubules. Epitope locations of YOL1/34, DM1A and DM1B.
Breitling, F and Little, M
Journal of Molecular Biology, 189, 367-370 (1986)
G protein binding and G protein activation by nucleotide transfer involve distinct domains on tubulin: regulation of signal transduction by cytoskeletal elements.
Roychowdhury, S, et al.
Biochemistry, 32, 4955-4961 (1993)