1.50478
SeQuant™ ZIC®-HILIC 200Å (3.5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 mm x 1 mm capillay Column
About This Item
Produits recommandés
product name
SeQuant™ ZIC-HILIC™ (3.5µm,200Å) 30 x 1 mm, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L114
Gamme de produits
SeQuant™
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
400 bar pressure
70 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
3 cm × 1 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
ZIC-HILIC bonding phase
Taille des particules
3.5 μm
Dimension de pores
200 Å pore size
pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Température de stockage
no temp limit