1.46815
Mossel Broth
Selective enrichment of Enterobacteriaceae from non-sterile pharmaceutical products, foodstuff, and other materials, pkg of (1 L in 1 L Bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
Synonyme(s) :
Buffered Glucose-Brilliant Green Bile Broth, EE Broth, Enterobacteriaceae Enrichment Broth
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP
JP
USP
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of (1 L in 1 L Bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
selective for enterobacteriaceae
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable