Principaux documents
1.37031
SAFC
Hydroxyde de sodium solution
1 M (mol/L), EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
About This Item
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
Concentration
1 M (mol/L)
Impuretés
≤10 ppm Al
≤3 ppm Fe
≤30 ppm Sulfate
≤5 ppm Chloride
≤5 ppm Pd
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Filtered with 0.2 μm
Application
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection USP. Water for injection USP has been prepared for this product by using purified water according to Ph Eur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable