Key Documents
1.30194
Millipore
HY-LiTE® Liquid Test Pens for Free ATP
Test pens for detection of Free ATP in liquid samples using HY-LiTE® 2/2A luminometers
Synonyme(s) :
Liquid ATP pens, Liquid ATP swabs, Liquid ATP tests, Liquid ATP samplers
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.74
Gamme de produits
HY-LiTE®
Fabricant/nom de marque
HY-LiTE®
Conditionnement
pkg of (Pkg of 50 pens)
Application(s)
cosmetics
food and beverages
water monitoring
Compatibilité
for use with HY-LITE® luminometer
Méthode de détection
bioluminescent
Température de stockage
2-8°C
Description générale
The HY-LiTE® Liquid Test Pens for Free ATP are ready prepared Pens to measure the Free ATP (Adenosine triphosphate) in liquid samples using the HY-LiTE® 2/2A luminometer. ATP is detected by reaction with a luciferin/luciferase reagent in buffered solution.
Compared to the HY-LiTE® Liquid Test Pen for Total ATP (1.30102), the white sampling stick of the Liquid Pen for Free ATP does not contain a lysis reagent. Therefore, bacterial cells are not lysed and only the free ATP in the liquid solution is measured. A comparative measurement using both HY-LiTE® liquid pens (1.30102 Total ATP and 1.30194 Free ATP) can be performed in order to provide information on the proportion of cellularly bound ATP.
Application
HY-LiTE® Liquid Test Pens for Free ATP are used for monitoring CIP (Cleaning in Place) rinse waters, biomass monitoring in biocide water treatment, or other liquid samples by measuring with the HY-LiTE® 2/2A luminometer.
Adéquation
For detection of Free ATP in liquid samples to monitor biomass
Liaison
Replaces: 1.30194.0022
Remarque sur l'analyse
packaging: conforms
Appearance: Red caps
Performance test: conforms
Informations légales
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Afficher tout