12-404
Histone H3 Peptide
biotin conjugate, residues 21-44
About This Item
Produits recommandés
product name
Histone H3 Peptide, biotin conjugate, residues 21-44, This gene contains introns & its mRNA is polyadenylated, unlike most histone genes. The protein encoded is a replication-independent member of the histone H3 family.
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... H3F3B(3021)
Catégories apparentées
Application
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable