Key Documents
1.19301
Supelco
Reference Standard
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
Agence
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Spectroquant®
Analyte(s) spécifique(s)
ozone
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move DC
Température de stockage
15-25°C
Description générale
for chlorine, chlorine dioxide, ozone Spectroquant®
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable