1.19159
Standard samples for HPLC system qualification
suitable for HPLC, parabens in methanol/water, for use with LICHROTEST™
Synonyme(s) :
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 3: Separation
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Composition
parabens in methanol/water
Technique(s)
HPLC: suitable
Compatibilité
for use with LICHROTEST™
Format
mixture
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
10 mg/l Methyl paraben: in accordance
10 mg/l Ethyl paraben: in accordance
10 mg/l Propyl paraben: in accordance
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2