1.15363
Skim milk powder
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Skim milk powder, Dry skim milk, non-fat milk solids, skimmed milk powder,
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 500 g
pH
6-8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Solubilité
700 g/L
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Application(s)
microbiology
pathogen testing
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
Liaison
Remarque sur l'analyse
Lactose (enzymatically): 40 - 52 %
pH-value (1 %; water): 6 - 7
Fats: ≤ 1.5 %
Free acid (as lactic acid): ≤ 2 %
Ash (800 °C): ≤ 10 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Microbiological test: passes test
Identity (NIR): passes test
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable