Principaux documents
1.15095
Supelco
Extrelut® NT 3 Pre-packed SLE Column
1-3 ml sample size, for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions
Synonyme(s) :
NT 3 Solid Phase Extraction (SPE) Disk
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Nom du produit
Extrelut® NT 3, pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (1-3 ml sample size)
Niveau de qualité
Technique(s)
supported liquid extraction (SLE): suitable
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Colonnes préremplies pour extraction de composés lipophiles en solution aqueuse (1 à 3 ml d'échantillon)
Remarque sur l'analyse
Présentation : 50 colonnes de verre remplies de kieselguhr pur
Temps d'élution
- Canules de sortie de 0,60/30 mm :
≤ 8 min
- Canules de sortie de 0,70/30 mm : ≤ 6 min
Contrôle de pureté
- Absorbance à 280 nm :
≤ 0,040
- Absorbance à 250 nm : ≤ 0,080
- Absorbance à 230 nm : ≤ 0,130
- GC : aucun pic de contamination (ou pics insignifiants)
Informations légales
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.