1.12321
Samarium(III) oxide
99+
Synonyme(s) :
Samarium(III) oxide
Forme
solid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.0 (25 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
Pf
2325 °C
Densité
8.347 g/cm3
Masse volumique apparente
850 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
[Sm+3].[Sm+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Sm/q3*-2;2*+3
Clé InChI
FKTOIHSPIPYAPE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Loss on ignition: ≤ 2.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable