Key Documents
1.12171
Sigma-Aldrich
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
Gallium(III) nitrate hydrate 98+. CAS 69365-72-6, pH 2 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Synonyme(s) :
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
About This Item
Formule linéaire :
Ga(NO3)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.74 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
236-815-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
65 °C
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Clé InChI
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 98.0 %
Ga (Gallium): 15.0 - 25.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable