1.09917
Potassium iodate solution
c(KIO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Potassium iodate solution, for 1000 ml, c(KIO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N) Titrisol®
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Concentration
1/60 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
5.4 (20 °C in H2O)
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable