1.08804
Container key
for use with containers with KS 60x6 screw cap
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NB.51
Produits recommandés
Compatibilité
for use with containers with KS 60x6 screw cap
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
for opening containers with KS 60x6 screw cap