Key Documents
1.08556
Supelco
Hydrogen peroxide solution
35%, EMPLURA®
Synonyme(s) :
Hydrogen peroxide solution, Perhydrol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.01
Numéro Beilstein :
3587191
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352304
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Peroxyde d'hydrogène solution, EMPLURA®
Pression de vapeur
20 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
liquid
Puissance
1193-1270 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Concentration
≥35.0% (manganometric)
Impuretés
≤0.005% Chloride (Cl)
pH
2-4 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
110 °C/1013 hPa
Pf
-24 °C
Densité
1.13 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clé InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • An In Vitro Study on the Effects of Hydrogen Peroxide-Based Bleaching Agents on Enamel: This study used Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) with Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) to evaluate the impact of hydrogen peroxide-based bleaching agents on enamel, emphasizing the structural changes induced by 35% hydrogen peroxide (Ps S et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (manganometric): ≥ 35.0 %
Free acid (as sulfuric acid): ≤ 0.2
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1