Principaux documents
1.08238
Millipore
Glycerol triacetate
for biochemistry
Synonyme(s) :
Glycerol triacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41141833
Numéro de classement CE :
203-051-9
Nomenclature NACRES :
NA.79
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
430 °C
Puissance
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.1-7.7 % (v/v)
pH
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
258 °C/1013 hPa
Pf
-78 °C
Température de transition
flash point 138 °C
Solubilité
64 g/L
Densité
1.16 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O(C(COC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20/4): 1.157 - 1.159
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2 %
Suitability as enzyme substrate (tested with Lipase): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
298.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
148 °C - closed cup