Key Documents
1.07826
Supelco
Tin
foil about 0.04 mm thick
Synonyme(s) :
Tin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141745
Numéro de classement CE :
231-141-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
solid
Point d'ébullition
2260 °C/1013 hPa
Pf
232 °C
Densité
7.3 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity (Sn): positive
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable