Key Documents
1.07176
Supelco
n-Pentane
about 95%, EMPLURA®
Synonyme(s) :
Pentane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.15
Numéro Beilstein :
969132
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-692-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
n-pentane environ 95 %, EMPLURA®
Densité de vapeur
2.48 (vs air)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥95% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
~8.3 %
Impuretés
≤0.001% Free acid (as CH3COOH)
Résidus d'évap.
≤0.005%
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
Point d'ébullition
35-36 °C (lit.)
Pf
−130 °C (lit.)
Température de transition
flash point -48 °C (refers to pure substance)
Solubilité
0.4 g/L
Densité
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMPLURA® est notre alternative économique aux qualités de grande pureté. Avec EMPLURA, nous proposons une gamme de solvants destinée à diverses applications de base des industries non réglementées et pour les applications moins exigeantes, le travail de préparation en laboratoire et les applications de nettoyage. Les solvants EMPLURA présentent des spécifications suffisantes pour les paramètres les plus importants.
Application
  • Oil sludge washing with surfactants and co-solvents: This study by Ramirez et al. explored the effectiveness of various solvents, including n-Pentane, in recovering oil from different types of oil sludges, focusing on environmental remediation technologies (Ramirez D, Shaw LJ, Collins CD, 2021).
  • Physicochemical properties of organic solvents in nanoparticle synthesis: Fromme et al. studied the impact of organic solvents, such as n-Pentane, on gas and hydrogen formation during laser synthesis of gold nanoparticles, highlighting its application in materials science (Fromme T, Tintrop LK, Reichenberger S, Schmidt TC, Barcikowski S, 2023).
  • Thermodynamic assessment in extraction processes: Al-Maari et al. assessed the efficiency of n-Pentane as a solvent in the extraction of vegetable oils using thermodynamic models, which is crucial for food and pharmaceutical industries (Al-Maari MA, Hizaddin HF, Salleh MZM, Hayyan A, 2024).
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 95,0 %
Identité (IR) : conforme
Acide libre (exprimé en CH₃COOH) : ≤ 0,001 %
Densité (d 20 °C/4 °C) : 0,626 - 0,628
Substances facilement carbonisables : conforme
Résidus d′évaporation : ≤ 0,005 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4