Key Documents
1.06563
Supelco
Peroxyde de sodium
granular for analysis ACS,ISO
Synonyme(s) :
Peroxyde de sodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Na2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
77.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352304
Numéro de classement CE :
215-209-4
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
Forme
solid
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
460 °C
Densité
2.8 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1138 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Clé InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Remplace : SX0700-6
Remarque sur l'analyse
Dosage (manganométrique) : ≥ 95,0 %
Identité : satisfait au test
Chlorure (Cl) : ≤ 0,002 %
Phosphate (PO₄) : ≤ 0,0005 %
Sulfate (SO₄) : ≤ 0,001 %
Azote total (N) : ≤ 0,003 %
Métaux lourds (exprimé en Pb) : ≤ 0,002 %
Al (aluminium) : ≤ 0,001 %
Fe (fer) : ≤ 0,002 %
Pictogrammes
Flame over circleCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable