Principaux documents
1.04324
Millipore
NutriSelect® prime Plate Count Agar halal acc. ISO 4833, ISO 17410 and FDA-BAM
Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, NutriSelect® Prime
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
AOAC® 940.36
APHA
GB 4789.2
GB 4789.43
ISO 17410
ISO 4833-1
ISO 4833-2
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA BAM Medium M124
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0 (30.0 °C)
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
aerobic bacteria
Description générale
NutriSelect® prime Plate Count Agar halal is a powdered culture medium without any inhibitors or indicators, and it is relatively rich in its nutrients. The enzymatic digest of casein (tryptone) with a high level of free amino acids is a nitrogen source. Yeast extract primarily supplies the B-complex vitamins. Glucose is an energy source for the growth of bacteria, while agar is the solidifying agent.
Application
NutriSelect® prime Plate Count Agar halal is suitable for the determination of the total microbial content from milk, dairy products, food and animal feed, water, beverages, and other materials.
Informations légales
AOAC is a registered trademark of AOAC International
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.
Afficher tout