Key Documents
1.04141
Millipore
Singlepath® E. coli O157 Kit
suitable for immunological and lateral flow assay in Food and Beverages applications
Synonyme(s) :
Test de détection rapide d'E. Coli dans les denrées alimentaires
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Singlepath® E. coli, suitable for lateral flow assay, for Escherichia coli, input: food(s)
Agence
according to AOAC® PTM
Niveau de qualité
Gamme de produits
Singlepath®
Durée de conservation
24 mo.
Conditionnement
pack of 25 strips
Fabricant/nom de marque
Singlepath®
Technique(s)
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
Entrée
food(s)
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Escherichia coli (O157)
enterovirulent E. coli (EEC)
Description générale
Singlepath® E. coli est un test de diagnostic rapide, conçu pour détecter la bactérie E. coli dans divers échantillons alimentaires et environnementaux. Le test Singlepath® E. coli est un test immunochromatographique rapide utilisant des anticorps marqués à l'or pour détecter la présence d'un antigène spécifique, dans ce cas, la bactérie E. coli. Pratique et simple d'utilisation, ce dispositif à flux latéral en une étape repose sur le principe du flux immunitaire. Le test comprend une bandelette membranaire en nitrocellulose revêtue d'anticorps spécifiques des antigènes d'E. coli. Lorsque l'échantillon est appliqué sur la bandelette réactive, les antigènes d'E. coli présents dans l'échantillon se fixent aux anticorps sur la bandelette, entraînant ainsi l'apparition d'une ligne de test visible. Le test dure environ 20 minutes et les résultats sont interprétés en fonction de la présence ou de l'absence d'une ligne de test. La limite de détection peut être considérée comme inférieure à une unité formant colonie d'E. coli O157 (y compris H7) dans un échantillon alimentaire de 25 g, en fonction du sérogroupe. Le test ne nécessite pas l'achat d'équipement supplémentaire.
Application
Le test SINGLEPATH® E. coli O157 est utilisé pour la détection de pathogènes en microbiologie industrielle. Ce kit permet de tester des échantillons alimentaires et environnementaux. Le test est conçu pour être utilisé dans des laboratoires d'analyses alimentaires, pour la détection qualitative présomptive d'E. coli O157 (phénotype H7 inclus) dans différents aliments. Son utilisation sur la viande de bœuf hachée crue et le lait entier pasteurisé a été validée et autorisée.
Caractéristiques et avantages
  • Méthode rapide et fiable
  • Niveau élevé de sensibilité et de spécificité par rapport aux méthodes de culture classiques
  • Sa mise en œuvre ne nécessite pas d'équipement ou de personnel spécialisés.
Liaison
Remplace : 1.04141.0002.
Remarque sur l'analyse
Test de performance
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150 :
test réussi
- E. coli O157:H7 HUSCL8 : test réussi
- E. coli O55:H7 TB182A : test réussi
Informations légales
AOAC is a registered trademark of AOAC International
SINGLEPATH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.