Key Documents
1.02710
Supelco
Copper(II) acetate monohydrate
greener alternative
cryst. EMPLURA®
Synonyme(s) :
Copper(II) acetate monohydrate, Cupric acetate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3COO)2Cu · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.63 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
205-553-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99.0% (iodometric)
Forme
solid
Puissance
501 mg/kg LD50, oral (Rat)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.1% In water insoluble matter
pH
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Pf
115 °C
Solubilité
72 g/L
Densité
1.88 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1100 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
Zn: ≤0.01%
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
In water insoluble matter: ≤ 0.1 %
pH-value (2 %; water): 5.2 - 5.5
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.2 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.01 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash