Principaux documents
1.02401
Supelco
Benzoic acid
volumetric standard, secondary reference material for alkalimetry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Synonyme(s) :
Benzoic acid, Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Numéro de classement CE :
200-618-2
Nomenclature NACRES :
NA.24
Agence
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.001 hPa ( 20 °C)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
570 °C
Puissance
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Technique(s)
titration: suitable
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
pb
249 °C/1013 hPa
Pf
121-123 °C
Température de transition
flash point 121 °C
Solubilité
2.9 g/L
Densité
1.321 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Benzoic acid is a volumetric standard produced under rigorous conditions and qualified with the highest possible precision. Its mass fraction is determined by potentiometric titration, and it is qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
It is used as a certified reference material (CRM) for titer determinations in alkalimetric titrations, following USP and Ph. Eur.
Caractéristiques et avantages
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • Certified reference material according to ISO 17034
  • High-purity material traceable to NIST SRMs
  • Measured in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
  • In accordance with the chapter reagents of USP and Ph. Eur
  • High-quality offering accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Conditionnement
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Informations légales
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
La détermination du titre ou la standardisation d'une solution de titrage est essentielle à l'obtention de résultats de titrage fiables et exacts. Des solutions de haute qualité vérifiées au moyen d'étalons de grande qualité sont la base de procédures de détermination fiables.
La détermination du titre ou la standardisation d'une solution de titrage est essentielle à l'obtention de résultats de titrage fiables et exacts. Des solutions de haute qualité vérifiées au moyen d'étalons de grande qualité sont la base de procédures de détermination fiables.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
Afficher tout