1.02242
Casein acc. to HAMMARSTEN
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.21
Produits recommandés
Forme
solid
Solubilité
20.1 g/L (experimental)
Température de stockage
20-25°C
Liaison
CX0525
Remarque sur l'analyse
Assay (ex N, calc. on dried substance):≥ 95 %
Free acid (as lactic acid):≤ 0.1 %
In water soluble matters:≤ 0.2 %
Fats:≤ 0.1 %
Sulfated ash (800 °C):≤ 1.5 %
Loss on Drying (105 °C):≤ 6 %
Microbiological test:passes test
Lactose (HPLC):≤ 0.5 %
Glucose (HPLC):≤ 0.5 %
Free acid (as lactic acid):≤ 0.1 %
In water soluble matters:≤ 0.2 %
Fats:≤ 0.1 %
Sulfated ash (800 °C):≤ 1.5 %
Loss on Drying (105 °C):≤ 6 %
Microbiological test:passes test
Lactose (HPLC):≤ 0.5 %
Glucose (HPLC):≤ 0.5 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1