Key Documents
1.02216
Supelco
Charcoal activated
for the determination of AOX
Synonyme(s) :
Charcoal activated
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
12.01
Code UNSPSC :
11101522
Numéro de classement CE :
231-153-3
Nomenclature NACRES :
SE.11
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
photometry: suitable
Pf
3550 °C
Masse volumique apparente
150‑440 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Iodine number: ≥ 1050 mg/g
AOX (as chloride): ≤ 0.0015 %
Particle size (50 - 150 µm): ≥ 80 %
Specific surface area (BET): about 800
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable