1.00663
Parteck LUB MST
(MAGNESIUM STEARATE VEGETABLE GRADE), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
PARTECK LUB MST
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
fine powder
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Taille des particules
3-7 μm (d50)
pH
7 ( in H2O, slurry)
Pf
140 °C
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Clé InChI
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Caractéristiques et avantages
- Fonctionnalité et performance constantes
- Origine végétale pour des efforts réglementaires minimaux
- Taille et surface des particules spécifiées pour une performance fiable