1.00525
Bouillon trypto-caséine-soja - Milieux de culture déshydratés
GranuCult® plus, USP, EP, granular, from non-animal source, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
TSB, bouillon de soja, bouillon CASO, bouillon aux peptones de caséine et de soja, Bouillon caséine-soja, Bouillon tryptone-soja, Bouillon CASO, TSB, bouillon à l'hydrolysat de caséine et de soja
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
non-animal source
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
non-sterile
Forme
granular
Conditionnement
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
Fabricant/nom de marque
GranuCult® plus
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry)
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Couleur
beige
pH
7.1-7.5 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
30 g/L
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Cronobacter spp. (spp.)
Escherichia coli (pathogenic)
Salmonella spp. (spp.)
anaerobic bacteria
nonselective for
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Sûr et durable grâce à la réduction des risques liés à l'inhalation de poussières fines et de substances toxiques, créant un environnement de travail plus sûr.
- Excellentes propriétés de mouillabilité, de solubilité et d'écoulement libre
- Pratique, avec un minimum de séparation des composants et d'agglutination, même dans des conditions chaudes ou humides
- Grande reproductibilité d'un lot à l'autre
- Durée de conservation prolongée, jusqu'à cinq ans
- Un grand nombre de souches d'essai, dépassant toutes les exigences réglementaires
- La technologie de granulation permet d'inclure de nombreux suppléments, sans qu'il soit nécessaire de les ajouter séparément
Liaison
Note de bas de page
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3