Principaux documents
1.00465
Millipore
Gélose GranuCult® prime DG 18 (dichloran-glycérol-chloramphénicol) (base)
ISO 21527-2:2017, FDA-BAM, for molds, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Gélose dichloran-glycérol-chloramphénicol (base), Gélose DG 18 (base)
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
APHA
FDA-BAM
ISO 21527-2:2017
Niveau de qualité
Forme
medium granules (dehydrated (DCM))
Conditionnement
pkg of 500 g
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Conditions de stockage
dry media (Keep tightly closed)
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Couleur
beige
pH
5.4-5.8 (25 °C in H2O)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
molds
yeasts
Description générale
La gélose GranuCult® prime DG 18 (dichloran-glycérol-chloramphénicol) (base) (conformément aux normes ISO 21527 et FDA-BAM) est recommandé pour le dénombrement des moisissures xérophiles dans les aliments secs et semi-secs. L'activité de l'eau est réduite d'environ 0,99 à 0,95 avec 18 % (p/p) de glycérol, et l'ajout de chloramphénicol empêche la croissance des bactéries. Le dichloran inhibe la propagation rapide des champignons Mucoraceae et limite la taille des colonies d'autres genres, ce qui facilite le dénombrement des colonies. La digestion enzymatique de la caséine est une source d'azote contenant un niveau élevé d'acides aminés libres. Le glucose fournit une source d'énergie pour la croissance, tandis que la gélose sert d'agent solidifiant.
Application
La gélose GranuCult® prime DG-18 (base) convient au dénombrement des moisissures xérophiles dans les aliments secs et semi-secs, tels que les fruits secs, les produits à base de viande et de poisson, les épices, les confiseries, les céréales et les fruits à coque.
Caractéristiques et avantages
  • GranuCult® offre un milieu de culture en granules supérieur.
  • Sûr et durable grâce à la réduction des risques liés à l'inhalation de poussières fines et de substances toxiques, créant un environnement de travail plus sûr.
  • Excellentes propriétés de mouillabilité, de solubilité et d'écoulement libre
  • Pratique, avec un minimum de séparation des constituants et d'agglutination, même dans des conditions chaudes ou humides.
  • Grande reproductibilité d'un lot à l'autre
  • Durée de conservation prolongée, jusqu'à cinq ans
  • Grand nombre de souches d'essai, dépassant toutes les exigences réglementaires
  • La technologie de granulation permet d'inclure de nombreux suppléments, sans qu'il soit nécessaire de les ajouter séparément
Remarque sur l'analyse
Apparence (clarté) : limpide à légèrement opalescent
Apparence (couleur) : jaunâtre
pH (25 °C) : 5,4- 5,8
Test de contrôle de l'efficacité des milieux nutritifs conformément à la version actuellement en vigueur de la norme DIN EN ISO 11133.
Inoculum sur milieu de référence (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)) :
Dénombrement des colonies (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)) :
Recouvrement sur milieu d′essai (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)) : ≥ 50 %
Inoculum sur milieu de référence (Wallemia sebi ATCC 42694 (WDCM 00182)) :
Dénombrement des colonies (Wallemia sebi ATCC 42694 (WDCM 00182)) :
Recouvrement sur milieu d′essai (Wallemia sebi ATCC 42694 (WDCM 00182)) : ≥ 50 %
Inoculum sur milieu de référence (Aspergillus caesiellus ATCC 42693 (WDCM 00183)) :
Dénombrement des colonies (Aspergillus caesiellus ATCC 42693 (WDCM 00183)) :
Recouvrement sur milieu d′essai (Aspergillus caesiellus ATCC 42693 (WDCM 00183)) : ≥ 50 %
Inoculum sur milieu de référence (Eurotium rubrum ATCC 42690 (WDCM 00183)) :
Dénombrement des colonies (Eurotium rubrum ATCC 42690 (WDCM 00183)) :
Recouvrement sur milieu d′essai (Eurotium rubrum ATCC 42690 (WDCM 00183)) : ≥ 50 %
Croissance (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) : absence de croissance
Croissance (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) : absence de croissance
Croissance (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)) : absence de croissance
Croissance (Mucor racemosus ATCC 42647) : satisfaisante à très satisfaisante
Croissance (Penicillium cyclopium CMI 19759) : satisfaisante à très satisfaisante
Croissance (Rhizopus stolonifer ATCC 15441) : satisfaisante à très satisfaisante
Incubation : 5 jours à 25 ± 1 °C
Un recouvrement de 50 % équivaut à une productivité de 0,5.
Les dénombrements de colonies indiqués correspondent à la somme de trois déterminations.
Milieux de référence : Gélose Sabouraud dextrose
Autres remarques
  • Le milieu préparé est limpide à légèrement opalescent et brun jaunâtre.
  • Les plaques préparées par le laboratoire peuvent être conservées jusqu'à 7 jours à une température comprise entre +2 °C et +8 °C dans l'obscurité et à l'abri de l'évaporation.
Note de bas de page
Vous avez le choix entre deux types de milieu, selon vos besoins : le milieu de culture supérieur GranuCult® en granules et le milieu de culture économique NutriSelect® en poudre.
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Articles
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Afficher tout