1.00423
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 250 mm × 3 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
NA.28
Produits recommandés
Nom du produit
Hibar® 250-3, suitable for HPLC
Paramètres
400 bar pressure
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, L × D.I.
25 cm × 3 mm
Technique de séparation
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Informations légales
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany