Principaux documents
09-432
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-IRS1 (Tyr608) de souris / (Tyr612) humaine
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
HIRS-1, Insulin Receptor Substrate 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr608 )
Informations sur le gène
human ... IRS1(3667)
Description générale
Les molécules du type IRS ("insulin receptor substrate") sont des médiateurs essentiels dans la signalisation de l'insuline, et occupent un rôle central dans le maintien des fonctions cellulaires de base telles que la croissance, la survie et le métabolisme. Elles servent de protéines d'amarrage entre le récepteur de l'insuline et un réseau complexe de molécules de signalisation intracellulaires contenant des domaines SH2 ("Src homology 2"). Quatre membres ont été identifiés dans cette famille (IRS-1, IRS-2, IRS-3, IRS-4). Ils diffèrent en termes de distribution tissulaire, de localisation subcellulaire, d'expression durant le développement, de liaison au récepteur de l'insuline, et d'interaction avec les protéines contenant un domaine SH2. Les résultats d'une perturbation ciblée des gènes IRS chez la souris ont donné des informations importantes sur les différences fonctionnelles entre ces molécules apparentées, suggérant qu'elles pourraient jouer des rôles spécifiques différents in vivo. Les données disponibles sont cohérentes avec le fait que IRS-1 et IRS-2 ne sont pas fonctionnellement interchangeables dans les tissus responsables de la production de glucose (foie), de l'assimilation du glucose (muscle squelettique et tissu adipeux) et de la production d'insuline (cellules β du pancréas). Dans les faits, IRS-1 semble principalement intervenir dans le muscle squelettique, tandis que IRS-2 semble réguler l'action de l'insuline pancréatique ainsi que le développement et la survie des cellules β du pancréas. Les gènes IRS-3 et IRS-4, quant à eux, semblent avoir un rôle redondant dans le système de signalisation de l'IRS. Des défaillances dans l'expression et la fonction d'IRS-1 au niveau du muscle ont été signalées dans les états résistants à l'insuline tels que l'obésité et le diabète de type 2.
Spécificité
Reconnaît la protéine phospho-IRS1 (Tyr608) de souris / (Tyr612) humaine
Réactivité croisée à prévoir avec la souris et le rat en raison d'une homologie de séquence à 100 %.
Immunogène
Peptide correspondant à une région de l'IRS1 encadrant les résidus d'acides aminés phosphorylés Tyr608 chez la souris et Tyr612 chez l'homme.
Application
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-phospho-IRS1 (Tyr608) de souris / (Tyr612) humaine détecte le niveau de la protéine phospho-IRS1 (Tyr608) de souris / (Tyr612) humaine. Son utilisation a été publiée et validée en WB.
Sous-domaine de recherche
Insuline / Signalisation énergétique
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HEK293 traitées à l'insuline.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 mg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine phospho-IRS1 (Tyr608) de souris / (Tyr612) humaine dans 10 µg de lysat de cellules HEK293 traitées à l'insuline.
Description de la cible
Env. 160 kDa (poids observé). 131,59 kDa (poids déterminé par calcul). Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
IgG polyclonale de lapin purifiée par affinité dans un tampon de conservation contenant du PBS avec 0,05 % d'azoture de sodium et 50 % de glycérol.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 2 ans à partir de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
High-fat diet induces hepatic insulin resistance and impairment of synaptic plasticity.
Liu, Z; Patil, IY; Jiang, T; Sancheti, H; Walsh, JP; Stiles, BL; Yin, F; Cadenas, E
Testing null
An organic matrix-mediated processing methodology to fabricate hydroxyapatite based nanostructured biocomposites.
Kithva PH, Gr?ndahl L, Kumar R, Martin D, Trau M
Nanoscale null
Reduced phosphorylation of brain insulin receptor substrate and Akt proteins in apolipoprotein-E4 targeted replacement mice.
Ong, QR; Chan, ES; Lim, ML; Cole, GM; Wong, BS
Scientific Reports null
Weikang Cai et al.
Nature communications, 8, 14892-14892 (2017-03-28)
Despite a high degree of homology, insulin receptor (IR) and IGF-1 receptor (IGF1R) mediate distinct cellular and physiological functions. Here, we demonstrate how domain differences between IR and IGF1R contribute to the distinct functions of these receptors using chimeric and
Muscle-specific knock-out of NUAK family SNF1-like kinase 1 (NUAK1) prevents high fat diet-induced glucose intolerance.
Inazuka, F; Sugiyama, N; Tomita, M; Abe, T; Shioi, G; Esumi, H
The Journal of Biological Chemistry null