07-614
Anticorps anti-protéine B du surfactant
serum, Upstate®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Sftpd(20390)
Spécificité
Immunogène
Application
Métabolisme
Canaux ioniques et transporteurs
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable